3-[3-(Benzyloxy)phenyl]propionic acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H33899.03
H33899.06
H33899.03EA
677
PLN
H33899.03
H33899.06
3-[3-(Benzyloxy)phenyl]propionic acid 96%
3-[3-(Benzyloxy)phenyl]propionic acid
Purity: 96%
CAS No.: 57668-34-5
Molecular Formula: C16H16O3
Formula Weight: 256.30
Melting Point: 83-85°
MDL No.: MFCD09258905
Formuła:
C₁₆H₁₆O₃ Temp. topnienia: 83…85 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09258905 Numer CAS: 57668-34-5 |