1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H33830.03
H33830.06
H33830.03EA
700
PLN
H33830.03
H33830.06
1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride 96%
1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
Purity: 96%
CAS No.: 84387-62-2
Molecular Formula: C3H4ClN3.HCl
Formula Weight: 154.00
Melting Point: 138-145°
MDL No.: MFCD00964947
Formuła:
C₃H₄ClN₃·HCl Temp. topnienia: 138…145 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00964947 Numer CAS: 84387-61-1 |