Ethyl-2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H33823.03
H33823.06
H33823.03EA
759
PLN
H33823.03
H33823.06
Ethyl-2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate 97%
Ethyl-2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 4815-34-3
Molecular Formula: C13H13NO2S
Formula Weight: 247.32
Melting Point: 121-123°
MDL No.: MFCD01829801
Formuła:
C₁₃H₁₃NO₂S Temp. topnienia: 121…123 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01829801 Numer CAS: 4815-34-3 |