3-(1-Naphthyl)propionic acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H33795.03
H33795.06
H33795.03EA
573
PLN
H33795.03
H33795.06
3-(1-Naphthyl)propionic acid 96%
3-(1-Naphthyl)propionic acid
Purity: 96%
CAS No.: 3243-42-3
Molecular Formula: C13H12O2
Formula Weight: 200.24
Melting Point: 155-159°
MDL No.: MFCD00033058
Formuła:
C₁₃H₁₂O₂ MW: 200.24 g/mol Temp. topnienia: 155…159 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00033058 Numer CAS: 3243-42-3 |