Ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
H33756.03
H33756.06
H33756.03EA
243
PLN
H33756.03
H33756.06
Ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate 96%
Ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
Purity: 97%
CAS No.: 24922-02-9
Molecular Formula: C8H12O3
Formula Weight: 156.18
Boiling Point: 73°/1mm
MDL No.: MFCD00184570
Formuła:
C₈H₁₂O₃ MW: 156.18 g/mol Temp. Wrzenia: 73 °C (1 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00184570 Numer CAS: 24922-02-9 |