4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H33690.03
H33690.06
H33690.03EA
1110
PLN
H33690.03
H33690.06
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 97%
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 473528-88-0
Molecular Formula: C5H5BrN2O
Formula Weight: 189.01
Melting Point: 97-98°
MDL No.: MFCD03074341
Formuła:
C₅H₅BrN₂O Temp. topnienia: 97…98 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03074341 Numer CAS: 473528-88-0 |