3-(4-Nitrophenyl)propionic acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Nitrohydrocinnamic Acid, 3-(4-Nitrophenyl)propanoic acid
H33663.09
H33663.18
H33663.09EA
850
PLN
H33663.09
H33663.18
3-(4-Nitrophenyl)propionic acid 96%
3-(4-Nitrophenyl)propionic acid
Purity: 96%
CAS No.: 16642-79-8
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.17
Melting Point: 164-168°
MDL No.: MFCD00126834
Formuła:
C₉H₉NO₄ MW: 195.17 g/mol Temp. topnienia: 164…168 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00126834 Numer CAS: 16642-79-8 |