3-(4-n-Propoxyphenyl)propionic acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-(4-Propoxyphenyl)propanoic acid
H33646.03
H33646.06
H33646.03EA
316
PLN
H33646.03
H33646.06
3-(4-n-Propoxyphenyl)propionic acid 96%
3-(4-n-Propoxyphenyl)propionic acid
Purity: 96%
CAS No.: 3243-40-1
Molecular Formula: C12H16O3
Formula Weight: 208.26
Melting Point: 94-99°
MDL No.: MFCD00484121
Formuła:
C₁₂H₁₆O₃ MW: 208.26 g/mol Temp. topnienia: 94…99 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00484121 Numer CAS: 3243-40-1 |