2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(2R,3R,4R)-2,3,5-Tris(benzyloxy)-4-hydroxypentanal
H33605.03
H33605.06
H33605.03EA
665
PLN
H33605.03
H33605.06
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose 98%
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose
Purity: 98%
CAS No.: 54623-25-5
Molecular Formula: C26H28O5
Formula Weight: 420.50
MDL No.: MFCD03425640
Formuła:
C₂₆H₂₈O₅ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03425640 Numer CAS: 54623-25-5 |