3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H33592.03
H33592.06
H33592.03EA
460
PLN
H33592.03
H33592.06
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid 96%
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid
Purity: 96%
CAS No.: 881190-93-8
Molecular Formula: C9H8ClFO2
Formula Weight: 202.61
Melting Point: 56-59°
MDL No.: MFCD04116056
Formuła:
C₉H₈ClFO₂ Temp. topnienia: 56…59 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04116056 Numer CAS: 881190-93-8 |