3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)propionic acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)propanoic acid
H33586.03
H33586.06
H33586.03EA
594
PLN
H33586.03
H33586.06
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)propionic acid 96%
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)propionic acid
Purity: 96%
CAS No.: 88740-77-6
Molecular Formula: C9H8ClFO2
Formula Weight: 202.61
Melting Point: 59-63°
MDL No.: MFCD06660331
Formuła:
C₉H₈ClFO₂ MW: 202.61 g/mol Temp. topnienia: 59…63 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06660331 Numer CAS: 88740-77-6 |