2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H33579.MD
H33579.06
H33579.MDEA
245
PLN
H33579.MD
H33579.06
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride 97%
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
Purity: 97%
CAS No.: 115010-11-2
Molecular Formula: C8H7ClO3S
Formula Weight: 218.66
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 83-85°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD02677703
Formuła:
C₈H₇ClO₃S Temp. topnienia: 83…85 °C |
Numer MDL:
MFCD02677703 Numer CAS: 115010-11-2 ADR: 8,III |