1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetramethylbenzene 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H33558.03
H33558.06
H33558.03EA
891
PLN
H33558.03
H33558.06
1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetramethylbenzene 98%
1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetramethylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 36321-73-0
Molecular Formula: C10H12Br2
Formula Weight: 292.01
MDL No.: MFCD00154987
Formuła:
C₁₀H₁₂Br₂ MW: 292.03 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00154987 Numer CAS: 36321-73-0 |