pallad 5% on activated carbon paste (50% water) 5R437
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H33537.03
H33537.09
H33537.18
H33537.03EA
224
PLN
H33537.03
H33537.09
H33537.18
pallad 5% on activated carbon paste (50% water) 5R437
Palladium
CAS No.: 7440-05-3
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD03457879
Formuła:
Pd Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011167 Numer CAS: 7440-05-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-115-6 Jednostka: 1325 ADR: 4.1,III |