Dicyclohexylacetic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H33523.06
H33523.14
H33523.06EA
640
PLN
H33523.06
H33523.14
Dicyclohexylacetic acid ≥98%
Dicyclohexylacetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 52034-92-1
Molecular Formula: C14H24O2
Formula Weight: 224.34
Melting Point: 139-141°
MDL No.: MFCD00075017
Formuła:
C₁₄H₂₄O₂ Temp. topnienia: 139…141 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075017 Numer CAS: 52034-92-1 |