3,3,3-Trifluoro-DL-alanine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Amino-3,3,3-trifluoropropanoic acid, H-DL-3,3,3-TriF-Ala-OH
H33461.MD
H33461.03
H33461.MDEA
1340
PLN
H33461.MD
H33461.03
3,3,3-Trifluoro-DL-alanine 97%
3,3,3-Trifluoro-DL-alanine
Purity: 97%
CAS No.: 17463-43-3
Molecular Formula: C3H4F3NO2
Formula Weight: 143.06
Melting Point: 210° dec.
MDL No.: MFCD00004263
Formuła:
C₃H₄F₃NO₂ MW: 143.07 g/mol Temp. topnienia: 210 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004263 Numer CAS: 17463-43-3 Numer WE (dawny EINECS): 241-478-2 |