4-n-Nonylaniline 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H33414.06
H33414.14
H33414.03
H33414.06EA
663
PLN
H33414.06
H33414.14
H33414.03
4-n-Nonylaniline 98%
4-n-Nonylaniline
Purity: 98%
CAS No.: 37529-29-6
Molecular Formula: C15H25N
Formula Weight: 219.37
Flash Point:
Formuła:
C₁₅H₂₅N Temp. Wrzenia: 144 °C (2 mmHg) Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00038370 Numer CAS: 37529-29-6 |