1-(4-Methylpyridin-3-yl)ethanone 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-(4-Methyl-3-pyridinyl)-Ethanone
H33380.03
H33380.06
H33380.03EA
489
PLN
H33380.03
H33380.06
1-(4-Methylpyridin-3-yl)ethanone 96%
1-(4-Methylpyridin-3-yl)ethanone
Purity: 96%
CAS No.: 51227-30-6
Molecular Formula: C8H9NO
Formula Weight: 135.17
Refractive Index: 1.5295
Boiling Point: 57-58°/1mm
MDL No.: MFCD08447082
Formuła:
C₈H₉NO Temp. Wrzenia: 57…58 °C (1 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08447082 Numer CAS: 51227-30-6 |