4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol (cis- and trans- mixture) 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol, 4-(Trifluoromethyl)cyclohexan-1-ol
H33317.03
H33317.06
H33317.03EA
644
PLN
H33317.03
H33317.06
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol (cis- and trans- mixture) 97%
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol (cis- and trans- mixture)
Purity: 97%
CAS No.: 30129-18-1
Molecular Formula: C7H11F3O
Formula Weight: 168.16
Boiling Point: 70-75°/15mm
MDL No.: MFCD00102144
Formuła:
C₇H₁₁F₃O Temp. Wrzenia: 70…75 °C (15 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00102144 Numer CAS: 30129-18-1 |