3-(2,6-Dichlorophenyl)propionic acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-(2,6-Dichlorophenyl)propanoic acid
H33210.03
H33210.06
H33210.14
H33210.03EA
123
PLN
H33210.03
H33210.06
H33210.14
3-(2,6-Dichlorophenyl)propionic acid 96%
3-(2,6-Dichlorophenyl)propionic acid
Purity: 96%
CAS No.: 51656-68-9
Molecular Formula: C9H8Cl2O2
Formula Weight: 219.07
Melting Point: 97-99°
MDL No.: MFCD01310807
Formuła:
C₉H₈Cl₂O₂ Temp. topnienia: 97…99 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01310807 Numer CAS: 51656-68-9 |