3-Acetylquinoline 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H33206.03
H33206.06
H33206.03EA
604
PLN
H33206.03
H33206.06
3-Acetylquinoline 97%
3-Acetylquinoline
Purity: 97%
CAS No.: 33021-53-3
Molecular Formula: C11H9NO
Formula Weight: 171.20
Melting Point: 97-99°
Boiling Point: 139°/4mm
MDL No.: MFCD00030698
Formuła:
C₁₁H₉NO Temp. Wrzenia: 139 °C (4 mmHg) Temp. topnienia: 97…99 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00030698 Numer CAS: 33021-53-3 |