Ethyl 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]-thiophene-3-carboxylate 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Amino-5,6-dihydro-4-[4H]-cyclopenta[B]thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
H33196.06
H33196.14
H33196.06EA
669
PLN
H33196.06
H33196.14
Ethyl 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]-thiophene-3-carboxylate 96%
Ethyl-2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
Purity: 96%
CAS No.: 4815-29-6
Molecular Formula: C10H13NO2S
Formula Weight: 211.28
Melting Point: 95-96°
MDL No.: MFCD00102063
Formuła:
C₁₀H₁₃NO₂S Temp. topnienia: 95…96 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00102063 Numer CAS: 4815-29-6 |