4-Chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta-[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H33184.03
H33184.06
H33184.03EA
442
PLN
H33184.03
H33184.06
4-Chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta-[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine 96%
4-Chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Purity: 96%
CAS No.: 40106-58-9
Molecular Formula: C11H11ClN2S
Formula Weight: 238.74
Melting Point: 64-66°
MDL No.: MFCD05865130
Formuła:
C₁₁H₁₁ClN₂S Temp. topnienia: 64…66 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD05865130 Numer CAS: 40106-58-9 |