4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H33142.MD
H33142.03
H33142.MDEA
254
PLN
H33142.MD
H33142.03
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Purity: 97%
CAS No.: 705-24-8
Molecular Formula: C5HCl2F3N2
Formula Weight: 216.98
Boiling Point: 50-52°/5mm
MDL No.: MFCD08436597
Formuła:
C₅HCl₂F₃N₂ Temp. Wrzenia: 50…52 °C (5 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08436597 Numer CAS: 705-24-8 |