3-Pyrrol-1-ylbenzoic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid
H33124.03
H33124.09
H33124.03EA
705
PLN
H33124.03
H33124.09
3-Pyrrol-1-ylbenzoic acid 97%
3-Pyrrol-1-ylbenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 61471-45-2
Molecular Formula: C11H9NO2
Formula Weight: 187.20
Melting Point: 175-178°
MDL No.: MFCD02656610
Formuła:
C₁₁H₉NO₂ Temp. topnienia: 175…178 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02656610 Numer CAS: 61471-45-2 |