1-Acetyl-4-(2',4'-difluorobenzoyl)piperidine 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H33058.MD
H33058.03
H33058.06
H33058.MDEA
254
PLN
H33058.MD
H33058.03
H33058.06
1-Acetyl-4-(2',4'-difluorobenzoyl)piperidine 96%
1-Acetyl-4-(2',4'-difluorobenzoyl)piperidine
Purity: 96%
CAS No.: 84162-82-3
Molecular Formula: C14H15F2NO2
Formula Weight: 267.28
Melting Point: 97-98°
MDL No.: MFCD00179440
Formuła:
C₁₄H₁₅F₂NO₂ Temp. topnienia: 97…98 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00179440 Numer CAS: 84162-82-3 |