4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H33052.03
H33052.06
H33052.03EA
883
PLN
H33052.03
H33052.06
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine 98%
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine
Purity: 98%
CAS No.: 6278-73-5
Molecular Formula: C13H10N2S
Formula Weight: 226.30
Melting Point: 152-154°
MDL No.: MFCD00182896
Formuła:
C₁₃H₁₀N₂S Temp. topnienia: 152…154 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00182896 Numer CAS: 6278-73-5 |