5-Fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H33044.03
H33044.06
H33044.03EA
701
PLN
H33044.03
H33044.06
5-Fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride 96%
5-Fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride
Purity: 96%
CAS No.: 84163-16-6
Molecular Formula: C12H13FN2O.HCl
Formula Weight: 256.71
Melting Point: ca 298° dec.
MDL No.: MFCD06200879
Formuła:
C₁₂H₁₄ClFN₂O MW: 256.71 g/mol Temp. topnienia: ∼ 298 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06200879 Numer CAS: 84163-16-6 |