5-Hydroxynicotinonitrile 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H33006.MD
H33006.03
H33006.MDEA
669
PLN
H33006.MD
H33006.03
5-Hydroxynicotinonitrile 97%
5-Hydroxynicotinonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 152803-24-2
Molecular Formula: C6H4N2O
Formula Weight: 120.11
Melting Point: 213-217°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD11044307
Formuła:
C6H4N2O Temp. topnienia: 213…217 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD11044307 Numer CAS: 152803-24-2 ADR: 6.1,III |