Furo[3,2-b]pyridine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H32966.03
H32966.06
H32966.03EA
982
PLN
H32966.03
H32966.06
Furo[3,2-b]pyridine 98%
Furo[3,2-b]pyridine
Purity: 98%
CAS No.: 272-62-8
Molecular Formula: C7H5NO
Formula Weight: 119.12
Refractive Index: 1.5753
Boiling Point: 79-80°/12mm
MDL No.: MFCD11870744
Formuła:
C₇H₅NO Temp. Wrzenia: 79…80 °C (12 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD11870744 Numer CAS: 272-62-8 |