Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Benzothiazole-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1,3-benzothiazole-2-carboxylate, Ethyl Benzothiazole-2-carboxylate
H32904.06
H32904.14
H32904.06EA
491
PLN
H32904.06
H32904.14
Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate 98%
Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 32137-76-1
Molecular Formula: C10H9NO2S
Formula Weight: 207.25
Melting Point: 68-72°
MDL No.: MFCD00848360
Formuła:
C₁₀H₉NO₂S Temp. topnienia: 68…72 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00848360 Numer CAS: 32137-76-1 |