4-Acetylbenzenesulphonamide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H32901.03
H32901.06
H32901.03EA
443
PLN
H32901.03
H32901.06
4-Acetylbenzenesulphonamide 97%
4-Acetylbenzenesulphonamide
Purity: 97%
CAS No.: 1565-17-9
Molecular Formula: C8H9NO3S
Formula Weight: 199.23
Melting Point: 177-179°
MDL No.: MFCD00792524
Formuła:
C₈H₉NO₃S Temp. topnienia: 177…179 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00792524 Numer CAS: 1565-17-9 Numer WE (dawny EINECS): 216-363-5 |