2-Methylhexanoyl chloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H32829.09
H32829.03
H32829.09EA
2070
PLN
H32829.09
H32829.03
2-Methylhexanoyl chloride 97%
2-Methylhexanoyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 41693-47-4
Molecular Formula: C7H13ClO
Formula Weight: 148.63
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.4290
Boiling Point: 163°
UN No.: UN2920
MDL No.: MFCD01318644
Formuła:
C₇H₁₃ClO Temp. Wrzenia: 163 °C Gęstość: 0,957 Temp. Zapłonu: 55 °C (131 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01318644 Numer CAS: 41693-47-4 ADR: 8,II |