tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Boc-DL-Prolinol, tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
H32786.03
H32786.06
H32786.03EA
280
PLN
H32786.03
H32786.06
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 170491-63-1
Molecular Formula: C10H19NO3
Formula Weight: 201.27
Melting Point: 52-54°
MDL No.: MFCD01456556
Formuła:
C₁₀H₁₉NO₃ Temp. topnienia: 52…54 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01456556 Numer CAS: 170491-63-1 |