1-(2,6-Difluorophenyl)ethanol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2,6-Difluoro-alpha-methylbenzyl alcohol
H32771.03
H32771.09
H32771.03EA
338
PLN
H32771.03
H32771.09
1-(2,6-Difluorophenyl)ethanol 97%
1-(2,6-Difluorophenyl)ethanol
Purity: 97%
CAS No.: 87327-65-9
Molecular Formula: C8H8F2O
Formula Weight: 158.15
Refractive Index: 1.4860
MDL No.: MFCD00274321
Formuła:
C₈H₈F₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00274321 Numer CAS: 87327-65-9 |