tert-Butyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
N-(Diphenylmethylene)glycine tert-butyl ester, Glycine, N-(diphenylmethylene)-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl 2-((diphenylmethylene)amino)acetate
H32709.03
H32709.06
H32709.03EA
446
PLN
H32709.03
H32709.06
tert-Butyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate 99%
tert-Butyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate
Purity: 99%
CAS No.: 81477-94-3
Molecular Formula: C19H21NO2
Formula Weight: 295.38
Melting Point: 113-115°
MDL No.: MFCD00134280
Formuła:
C₁₉H₂₁NO₂ Temp. topnienia: 113…115 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134280 Numer CAS: 81477-94-3 |