2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
H32618.MD
H32618.03
H32618.MDEA
380
PLN
H32618.MD
H32618.03
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Purity: 97%
Molecular Formula: C7H3F4NO2
Formula Weight: 209.10
Melting Point: 91-93°
MDL No.: MFCD10687403
Formuła:
C₇H₃F₄NO₂ MW: 209.10 g/mol Temp. topnienia: 91…93 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD10687403 Numer CAS: 1040681-74-0 |