3-Chloro-4-nitroaniline 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H32581.03
H32581.09
H32581.03EA
182
PLN
H32581.03
H32581.09
3-Chloro-4-nitroaniline 95%
3-Chloro-4-nitroaniline
Purity: 95%
CAS No.: 825-41-2
Molecular Formula: C6H5ClN2O2
Formula Weight: 172.57
Melting Point: 157-161°
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00085922
Formuła:
C₆H₅ClN₂O₂ Temp. topnienia: 157…161 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085922 Numer CAS: 825-41-2 ADR: 6.1,III |