N-Boc-ethylamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H32575.03
H32575.06
H32575.03EA
492
PLN
H32575.03
H32575.06
N-Boc-ethylamine 97%
N-Boc-ethylamine
Purity: 97%
CAS No.: 38267-76-4
Molecular Formula: C7H15NO2
Formula Weight: 145.20
Melting Point: 38-41°
MDL No.: MFCD12923020
Formuła:
C₇H₁₅NO₂ Temp. topnienia: 38…41 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD12923020 Numer CAS: 38267-76-4 |