3-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H32560.MD
H32560.03
H32560.06
H32560.MDEA
386
PLN
H32560.MD
H32560.03
H32560.06
3-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
3-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 5504-65-4
Molecular Formula: C10H8N2O2
Formula Weight: 188.19
Melting Point: 280-285°
MDL No.: MFCD06798067
Formuła:
C₁₀H₈N₂O₂ Temp. topnienia: 280…285 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03834501 Numer CAS: 5504-65-4 |