2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbonitrile 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H32544.03
H32544.09
H32544.03EA
293
PLN
H32544.03
H32544.09
2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbonitrile 97%
2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 4651-91-6
Molecular Formula: C9H10N2S
Formula Weight: 178.26
Melting Point: 141-144°
MDL No.: MFCD00128278
Formuła:
C₉H₁₀N₂S Temp. topnienia: 141…144 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00128278 Numer CAS: 4651-91-6 Numer WE (dawny EINECS): 225-085-3 |