1-(4-Chlorophenyl)-1-methylethylamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-(4-Chlorophenyl)propan-2-amine
H32527.MD
H32527.03
H32527.MDEA
738
PLN
H32527.MD
H32527.03
1-(4-Chlorophenyl)-1-methylethylamine 97%
1-(4-Chlorophenyl)-1-methylethylamine
Purity: 97%
CAS No.: 17797-11-4
Molecular Formula: C9H12ClN
Formula Weight: 169.66
Refractive Index: 1.5330
Odour: Amine-like
Boiling Point: 43-45°/0.3mm
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD08669636
Formuła:
C₉H₁₂ClN MW: 169.66 g/mol Temp. Wrzenia: 43…45 °C (0.3 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08669636 Numer CAS: 17797-11-4 ADR: 8 III |