Drukuj
2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H32523.03 H32523.06 H32523.14
H32523.03EA 377 PLN
H32523.03 H32523.06 H32523.14
2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 96%
2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Purity: 96% CAS No.: 87100-28-5 Molecular Formula: C13H19BO2 Formula Weight: 218.1 Boiling Point: 65°/0.15mm MDL No.: MFCD05663841
Formuła: C₁₃H₁₉BO₂
Temp. Wrzenia: 65 °C (0,15 mmHg)
Gęstość: 0,98
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05663841
Numer CAS: 87100-28-5