Amberlite® IRA-96 ion-exchange resin
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H32475.0B
H32475.30
H32475.0BEA
632
PLN
H32475.0B
H32475.30
Amberlite® IRA-96 ion-exchange resin
Amberlite® IRA-96
CAS No.: 39409-19-3
Physical Form: Beads
Appearance: Pale brown
MDL No.: MFCD00166430
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00166430 Numer CAS: 39409-19-3 |