2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H32351.06
H32351.14
H32351.06EA
681
PLN
H32351.06
H32351.14
2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane 99%
2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
Purity: 99%
CAS No.: 768-58-1
Molecular Formula: C8H16O2
Formula Weight: 144.21
Flash Point: 50°(122°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 154°
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD16622268
Formuła:
C₈H₁₆O₂ Temp. Wrzenia: 154 °C Gęstość: 0,88 Temp. Zapłonu: 50 °C (122 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD16622268 Numer CAS: 768-58-1 ADR: 3,III |