Cyclopropanecarbothioamide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H32315.03
H32315.06
H32315.03EA
580
PLN
H32315.03
H32315.06
Cyclopropanecarbothioamide 97%
Cyclopropanecarbothioamide
Purity: 97%
CAS No.: 20295-34-5
Molecular Formula: C4H7NS
Formula Weight: 101.17
Melting Point: 111-113°
MDL No.: MFCD09469287
Formuła:
C₄H₇NS Temp. topnienia: 111…113 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09469287 Numer CAS: 20295-34-5 |