4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H32295.03
H32295.06
H32295.03EA
866
PLN
H32295.03
H32295.06
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid
Purity: 98%
Molecular Formula: C9H7F3O4S
Formula Weight: 268.21
Melting Point: 125-128°
MDL No.: MFCD04973012
Formuła:
C₉H₇F₃O₄S MW: 268.21 g/mol Temp. topnienia: 125…128 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04973012 Numer CAS: 1099597-82-6 |