2-Bromo-1-(pyridin-4-yl)ethanone hydrobromide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-(Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
H32285.03
H32285.06
H32285.14
H32285.03EA
461
PLN
H32285.03
H32285.06
H32285.14
2-Bromo-1-(pyridin-4-yl)ethanone hydrobromide 98%
2-Bromo-1-(pyridin-4-yl)ethanone hydrobromide
Purity: 98%
CAS No.: 5349-17-7
Molecular Formula: C7H6BrNO.HBr
Formula Weight: 280.95
Odour: Weak
Melting Point: ca 200° dec.
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD02681893
Formuła:
C₇H₇Br₂NO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02681893 Numer CAS: 5349-17-7 ADR: 8,II |