Drukuj
wolfram ≥99.95% (metals basis), pręty 2 mm (0.08 in) Ø
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
43971.BV 43971.9X 43971.CE
43971.BVEA 714 PLN
43971.BV 43971.9X 43971.CE
wolfram ≥99.95% (metals basis), pręty 2 mm (0.08 in) Ø
wolfram
Formuła: W
Temp. Wrzenia: 5660 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 3410 °C
Gęstość: 19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011461
Numer CAS: 7440-33-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-143-9
Klasyfikacja Merck : 12,09945