Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 4,5-dibromothiophene-2-carboxylate
H32113.03
H32113.06
H32113.03EA
536
PLN
H32113.03
H32113.06
Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate 97%
Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 62224-24-2
Molecular Formula: C6H4Br2O2S
Formula Weight: 299.97
Melting Point: 77-81°
MDL No.: MFCD00831688
Formuła:
C₆H₄Br₂O₂S MW: 299.98 g/mol Temp. topnienia: 77…81 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00831688 Numer CAS: 62224-24-2 |